Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de unión suave de Ag/Ac Pierce™, pH 8,0
Código de producto. 11806804 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
3,75 L
Tamaño de la unidad:
1000 ml
3.75 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11806804 1 L 1000 ml
10057003 3,75 L 3.75 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11806804 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21020
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Thermo Scientific ofrece una gran variedad de accesorios para instrumentos que permiten que los laboratorios funcionen de forma eficiente.
Los tampones de elución y unión de IgG Thermo Scientific™ Pierce garantizan un alto rendimiento en la purificación de anticuerpos no desnaturalizados con soportes de purificación de IgG por afinidad, como los gránulos de proteína A/G agarosa.
Estos productos incluyen tampones de unión de IgG específicos para cada proteína de unión a inmunoglobulinas (proteína A, proteína G, proteína A/G). El tampón de elución de IgG Pierce proporciona una elución y disociación eficientes de anticuerpos de las tres proteínas de unión a IgG, incluida la proteína L. Este tampón de elución de bajo pH también es eficaz con la mayoría de sistemas de purificación por afinidad proteína-proteína o anticuerpo-antígeno.
El sistema de tampón de elución y unión suave Ag/Ac actúa en unas condiciones prácticamente neutras y de alta salinidad en la elución, lo que permite la elución de anticuerpos (u otras proteínas) lábiles y sensibles a partir de un sistema de afinidad sin desnaturalización ni inactivación. El tampón de unión sin fosfato de este sistema es un sustituto necesario para el tampón de unión para proteína A (pH 8), que precipita con el tampón de elución suave Ag/Ac.
Por último, el tampón de elución moderado para IgG1 de ratón, cuando se utiliza en combinación con proteína A-resina, permite una elución y separación selectivas de la subclase IgG1 a partir de la IgG de ratón total unida.
Características destacadas:
  • Tres tampones de unión optimizados: para proteína A, proteína G o proteína A/G
  • Dos opciones de tampón de elución: ácido (pH 2,8) o alta concentración de sal (casi neutro)
  • Sistema especial para elución: selectiva de IgG1 de ratón de dos etapas a partir de agarosa de proteína A.
Características específicas del producto:
  • Tampón de unión IgG para proteína A: pH 8,0; basado con fosfato, contiene glicerol y EDTA.
  • Tampón de unión IgG para proteína A/G: pH 8,0; basado con fosfato, contiene EDTA.
  • Tampón de unión IgG para proteína G: pH 5,0, contiene un 0,02 % de azida sódica
  • Tampón de elución IgG: pH 2,8; basado en aminas
  • Tampón de unión suave de Ag/Ac: pH 8,0, sin fosfato, contiene un 0,05 % de azida sódica
  • Tampón de elución suave de Ag/Ac: pH 6,6, alta concentración de sal (fuerza iónica)
  • Tampón de elución moderado para IgG1 de ratón: pH 6,0; contiene azida sódica al 0,02 %
Incluye:
Los kits contienen tampones de elución y de unión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de unión
Línea de productos Pierce
pH 8
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Formulación Tampón borato sódico (pH 8)