Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult Accesorios para incubadoras de CO2
Código de producto. 11727208 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Accesorio, Soporte de suelo
Gradilla con estantes
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
11727208 Gradilla con estantes cada uno
11766639 Accesorio, Soporte de suelo 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11727208 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1900172
Aumenta la eficiencia, permite la portabilidad
Aumente la eficacia y permita la portabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Incubador de CO2 Steri-Cult 3310
Tipo Gradilla con estantes
Anchura (imperial) 8,6 in
Anchura (métrico) 21,8 cm
Altura (imperial) 6,6 in
Altura (métrico) 16,8 cm
Fondo (imperial) 19,8 in
Fondo (métrico) 50,29 cm