Learn More
Thermo Scientific™ Bandeja de humedad Forma™
Código de producto. 10634303 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
cobre
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10634303 cobre cada uno
1 options
Código de producto. 10634303 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 237020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    277.00€ / paquete de 1
    Ahorro 17.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Material: Cobre; para uso con: Incubador de CO2 Forma Steri-cycle, incubador de CO2 con calor directo Forma serie 310, incubador de CO2 con camisa de agua Forma serie II
Los accesorios para incubadora Forma™ de CO2 son componentes importantes para un funcionamiento óptimo.
Para usar con: Incubador de CO2 Forma Steri-cycle, incubador de CO2 con calor directo Forma serie 310, incubador de CO2 con camisa de agua Forma serie II.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Incubador de CO2 Forma Steri-cycle, incubador de CO2 con calor directo Forma serie 310, incubador de CO2 con camisa de agua Forma serie II
Material cobre
Tipo Accesorio, bandeja de humedad