Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de aguja fija estancas a los gases para instrumentos de GC
Código de producto. 10781534 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 mL
Calibre de aguja:
23 G
23 G
26 G
26s G
26 G
De 23 a 26 g
Longitud (métrico):
42 mm
50 mm
50 mm
57 mm
85 mm
Cantidad:
1 unidad
1/Pk.
1/paq.
6/Pk.
6/paq.
Cada uno
c/u
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Longitud (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
10781534 10 μl 23 G 50 mm Cada uno cada uno
10515995 10 μl 23 G 50 mm 6/paq. paquete de 6
10478654 10 μl 26 G 50 mm 1 unidad cada uno
10548395 25 μl 23 G 50 mm 1 unidad cada uno
10279784 25 μl 26 G 50 mm 1 unidad cada uno
10241765 100 μl 23 G 50 mm 1 unidad cada uno
10289594 100 μl 26 G 50 mm 1 unidad cada uno
10331485 250 μl 26 G 50 mm 1 unidad cada uno
10025934 500 μl 26 G 50 mm 1 unidad cada uno
10289784 1 mL 26 G 50 mm 1 unidad cada uno
10723287 2,5 mL 26 G 50 mm 1 unidad cada uno
13426866 100 μl 26s G 85 mm c/u cada uno
15214573 10 μl De 23 a 26 g 42 mm 1 unidad cada uno
13466866 100 μl 23 G 85 mm c/u cada uno
13486876 500 μl 26 G 85 mm c/u cada uno
13476876 500 μl 26 G 57 mm c/u cada uno
13496876 500 μl 23 G 57 mm 1/paq. cada uno
30040347 10 μl 23 G 42 mm 1/Pk. cada uno
30040348 10 μl 23 G 42 mm 6/Pk. paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10781534 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 365D3741
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Elija las jeringas de aguja fija estancas a los gases Thermo Scientific™ para la introducción de muestras de GC precisa y reproducible mediante una aguja fijada y un émbolo que crea un sellado hermético.
Obtenga durabilidad, claridad y exactitud en la introducción de muestras para cromatografía de gases (GC) para lograr resultados analíticos fiables, en cada ocasión. Las jeringas de aguja fina estancas a los gases Thermo Scientific™ ofrecen una aguja fijada y un émbolo que crea un sellado hermético con el cuerpo. Elija entre una variedad de tamaño, tipos y compatibilidades de muestreadores automáticos con cromatografía de gases. Están disponibles en tamaño industrial estándar con marcas en color negro fáciles de leer y resistentes a disolventes.
  • Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
  • Las agujas son de acero inoxidable
  • Émbolos de teflón
  • Diseño de jeringa probado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material PTFE (émbolo), Acero inoxidable (aguja)
Descripción Estanca a los gases; 10 ul; 50 mm de longitud; calibre de 23, fija
Calibre de aguja 23 G
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa de muestreador automático GC Gastight, aguja fija
Desechables No
Cantidad Cada uno
Volumen (métrico) 10 μl
Línea de productos Gastight
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreadores automáticos AS2000, AI/AS 1610
Tipo de conexión Fijo
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.