Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para muestreadores automáticos de aguja fija, 5000 ul, para instrumentos Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Jeringa estanca a gases, espacio de cabeza
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 5 mL FN GT HS, calibre 23, 65 mm, 115 °C |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Longitud (métrico) | 65 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreadores automáticos GC |
| Temperatura máxima | 115°C |
| Volumen (métrico) | 5 mL |
| Longitud de la aguja (métrico) | 65 mm |
| Estilo de punta de aguja | Orificio lateral |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador automático TriPlus RSH |
| PTFE Tipped Plunger | Sí |