Learn More
Thermo Scientific™ WELQut Protease (5 U/μL)
Código de producto. 13243149 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 U
Tamaño de la unidad:
500 unidades
13243149 500 U 500 unidades
1 options
Código de producto. 13243149 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EO0861
La proteasis Thermo Scientific™ WELQut es una proteasis serina altamente específica que se escinde fuera del motivo de reconocimiento WELQX para eliminar las etiquetas de fusión de proteínas de terminal N.
La proteasis Thermo Scientific WELQut es una proteasis serina recombinante de Staphylococcus aureus altamente específica. Reconoce y fragmenta con precisión proteínas recombinantes que contienen una secuencia de reconocimiento diseñada† W- E- L- Q↓X (TRP, Glu, Leu, Gln, X puede ser cualquier aminoácido). La proteasa se rompe fuera de la secuencia de reconocimiento sin dejar aminoácidos adicionales ligados a la proteína diana.
La proteasa WELQut es activa en un amplio rango de temperatura (4 a 30 °C) y pH (pH 6.5 a 9.0) y no requiere tampones específicos.
Además, esta nueva proteasa tiene varias ventajas de procedimiento - es ideal para reacciones de proteólisis en columna y puede ser fácilmente eliminada de mezclas de reacción usando su etiqueta His incorporada.
Características destacadas
  • Se rompe fuera de la secuencia de reconocimiento WELQ, sin dejar aminoácidos adicionales ligados a la proteína diana
  • Altamente específico para el sitio de reconocimiento de cognados, no genera bandas de producto no específicas, incluso después de una larga incubación y utilizando el exceso de proteasa
  • Fácil de eliminar de la mezcla de reacción usando su etiqueta His incorporada
  • Ideal para reacciones de proteólisis en columna
Aplicaciones
  • Eliminación de las etiquetas de fusión del terminal N de las preparaciones de proteínas recombinantes.
Nota
† Esta secuencia de división está presente en el vector de expresión pLATE52 incluido en el kit de clonación y expresión Thermo Scientific 4 aLICator LIC (terminal N etiqueta HIS/WELQut) (#K1281) disponible en Thermo Scientific.
Definición de unidad de actividad: Cada unidad se define como la cantidad de enzima necesaria para fragmentar ≥ el 99 % de 100 μg de una proteína de control en 16 h a 20 °C.
  • La actividad enzimática se analiza en 100 μl 100 mm de Tris-HCI (PH 8,0)
  • Peligroso: No
  • Peso molecular: Monómero de 22 kDa.
  • Fuente: Células de Bacillus subtilis con un gen clonado de proteasa SplB de Staphylococcus aureus
  • Tampón de almacenamiento: La enzima se suministra en 10 mm Na2HPO4; 1,8 mm KH2PO4, pH 7.3; 140 mm NaCl; 2,7 mm KCl, 50 % glicerol
  • Condiciones de almacenamiento: - 20 °C
  • –20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos WELQut
Cantidad 500 U
Tipo de producto Proteasa