Learn More
Thermo Scientific™ UTP Solution, Tris buffered
Código de producto. 15275116 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,25 mL
Tamaño de la unidad:
25000 nanomoles
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15275116 0,25 mL 25000 nanomoles
1 options
Código de producto. 15275116 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R1471
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
El UTP (uridina 5'-trifosfato) Thermo Scientific tamponado con Tris es un nucleótido extremadamente estable que se suministra como una solución acuosa 100 mM titulada a pH 7,3-7,5 con base de Tris.
El UTP (uridina 5'-trifosfato) Thermo Scientific tamponado con Tris es un nucleótido extremadamente estable que se suministra como una solución acuosa 100 mM titulada a pH 7,3-7,5 con base de Tris. El nucleótido tiene una pureza superior al 99% y está libre de actividades de nucleasa y funcionalmente probado en transcripción in vitro.
Especificaciones
• Pureza confirmada por HPLC
• Libre de trazas de nucleótidos contaminantes, actividades de endo-, exodesoxirribonucleasa y ribonucleasas
•Alto rendimiento de transcripción in vitro con NTP tamponado con Tris en comparación con NTP ajustados con NaOH
• Estable durante 3 años a–20°C, y después de múltiples ciclos de congelación-descongelación
Aplicaciones
• in vitro transcripción
• Amplificación de ARN
• Síntesis de siRNA
• Síntesis de ARNa
Productos relacionados
•ATP, tamponado con Tris (n.º de cat. R1441)
•GTP, tamponado con Tris (R1461)
•Conjunto de NTP, tamponado con Tris (R1481)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Solución GTP, tamponada con Tris, 100 mM (0.25 mL)
Conservar a –20°C.
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 100 mM
Etiqueta o tinte Sin marcar
Cantidad 0,25 mL
Para utilizar con (aplicación) Transcripción in vitro, amplificación de ARN
Formulario Líquido