Learn More
Thermo Scientific™ Elution Buffer for MagJET Plasmid DNA Kit
Código de producto. 13565230 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
18 mL
Tamaño de la unidad:
18 ml
13565230 18 mL 18 ml
1 options
Código de producto. 13565230 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R2631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Eluir ADN plasmídico purificado para su uso en procedimientos comunes de biología molecular. El tampón de elución Thermo Scientific™ MagJET™ es un componente de los kits de ADN plasmídico MagJET™ (K2791/2792) y se puede adquirir por separado cuando se necesita una solución adicional. Se suministra en alícuotas de 18 ml.
El kit de ADN plasmídico Thermo Scientific™ MagJET™ está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ADN plasmídico a partir de cultivos mantenidos durante la noche de E. coli. El kit utiliza tecnología de partículas magnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ADN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de elución
Línea de productos MagJET
Cantidad 18 mL