Learn More
Thermo Scientific™ Modification Solution I
Código de producto. 13585150 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,2 mL
Tamaño de la unidad:
1.20 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13585150 1,2 mL 1.20 ml
1 options
Código de producto. 13585150 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R2111
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Desanime las citosinas no metiladas y conviértalas en uracilos. La solución de modificación I Thermo Scientific™ EpiJET™ es un componente del kit de conversión de bisulfato EpiJET™ (K1461) y puede adquirirse por separado cuando se necesite un suministro adicional para más reacciones. Se suministra en alícuotas de 1,2 ml.
El kit de conversión de bisulfito EpiJET está diseñado para la conversión de bisulfito simple y fiable de ADN para el análisis de metilación. El kit integra la desnaturalización térmica del ADN y las reacciones de conversión de bisulfito en un solo paso. Las citosinas no metiladas se desaminan y se convierten en uracilos utilizando reactivo de modificación en polvo que se ha reconstituido con las dos soluciones de modificación. Este paso se puede realizar siguiendo un protocolo largo o corto, dependiendo de la aplicación de flujo posterior. El ADN convertido se une a una membrana para la desulfonación en columna y los pasos de purificación subsiguientes, y luego se eluye. La elución resultante del ADN convertido es adecuada para una serie de técnicas utilizadas en el análisis del estado de metilación, incluyendo PCR, qPCR, COBRA y secuenciación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1,2 mL
Línea de productos EpiJET
Formulario Líquido