Learn More
Thermo Scientific™ Phusion U Hot Start PCR Master Mix
Código de producto. 15205146 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15205146 500 reacciones 500 reacciones
15295136 100 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15205146 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F533L
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La ADN polimerasa Thermo Scientific Phusion U es una enzima de corrección (25x Taq) con una mutación propia para leer a través de uraciles e incorporar dUTP
Thermo Scientific Phusion U Hot Start PCR Master Mix is a convenient 2X formula that contains Phusion U Hot Start DNA Polymerase, nucleotides, and an optimized reaction buffer including MgCl2.
La ADN polimerasa Thermo Scientific Phusion U es una enzima innovadora de alta fidelidad desarrollada con tecnología de fusión. Debido a una mutación patentada en el llamado bolsillo de unión dUTP de Phusion, Phusion U supera una importante limitación de las enzimas de corrección: es capaz de incorporar dUTP y leer a través del uracilo presente en las plantillas de ADN.
Además de la posibilidad de uso del uracilo, Phusion U ofrece todas las propiedades superiores de otras ADN polimerasas Phusion: gran precisión, velocidad, capacidad de amplicones largos hasta 20 kb y una alta especificidad con Affibody basado en el inicio en caliente. Estas características hacen de la ADN polimerasa Phusion U Hot Start una opción excelente para aplicaciones tan importantes como la amplificación de ADN convertido o dañado de bisulfito, así como el uso de control de contaminación cruzada.
La ADN polimerasa Phusion U Hot Start también está disponible en los formatos mezcla maestra y Green. La mezcla maestra para PCR Phusion U Hot Start es una práctica mezcla 2X diseñada para minimizar el número de pasos de pipeteo. El usuario solo tiene que añadir la plantilla y los primers. El formato Phusion U Green es una combinación de ADN polimerasa Phusion U Hot Start y tampones 5X Phusion Green. Los tampones incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento Phusion U y es compatible con aplicaciones posteriores, como la secuenciación, el ligamiento o la digestión de enzimas de restricción.
Aspectos destacados
•Precisión: ADN polimerasa de muy alta fidelidad (Taq 25x)
•Tolerancia al uracilo: se ha diseñado para incorporar dUTP y amplificar moldes que contienen uracilo
•Specificidad: inicio en caliente para reducir la amplificación inespecífica y la degradación del cebador.
•Velocidad: tiempos de extensión cortos (15-30 s/kb)
• Carga directa de productos para PCR en geles
Aplicaciones
• Amplificación de ADN convertido con bisulfito
• Amplificación de ADN dañado o envejecido
• Control de contaminación cruzada
• Métodos de clonación basados en escisión de uracilo (USER)
Incluye lo siguiente:
ADN polimerasa Phusion U Hot Start (F-555)
• ADN polimerasa Phusion U Hot Start, 2 U/μl
• Tampón de alta fidelidad Phusion 5X
• Tampón GC Phusion 5X
• DMSO
Tanto el tampón de alta fidelidad Phusion como el tampón GC Phusion proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X.
ADN polimerasa Phusion U Green Hot Start (F-556)
• ADN polimerasa Phusion U Hot Start, 2 U/μl
• Tampón de alta fidelidad Phusion Green 5X
• Tampón de CG Phusion Green 5X
• DMSO
Tanto los tampones Phusion Green HF como los tampones Phusion Green GC proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X.
Mezcla maestra para PCR de inicio en caliente Phusion U Hot Start
• Mezcla maestra para PCR Phusion U 2X (ADN polimerasa Phusion U Hot Start, tampón de reacción 2X, 3 mm de MgCl2, 400 μm de cada dATP, dTTP, dCTP y dGTP)
• Agua sin nucleasas
Peligroso: no
> Tampón de almacenamiento: 20 mm de Tris-HCl (con un pH de 7,4 a 25 °C), 0,1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 100 mm de KCl, estabilizadores y glicerol (50 %).
> Condiciones de almacenamiento: 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento La mezcla maestra de PCR Phusion U Hot Start incluye:
• ADN polimerasa Phusion U Hot Start
• Tampón de reacción 2X
• 3 mm de MgCl2
• 400 μm de cada componente de dATP, dTTP, dCTP y dGTP
La mezcla maestra se suministra con agua libre de nucleasas.
Almacénese a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Medio
Polimerasa ADN polimerasa Phusion U Hot Start
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto Mezcla maestra para PCR Hot Start
Cantidad 500 reacciones
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Fidelidad (frente a Taq) 25 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 500 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tamaño (producto final) 20 kb o menos