Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra para PCR directa en tejido Phire
Código de producto. 15264756 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1250 reacciones
250 reacciones
Tamaño de la unidad:
250 reacciones
500 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15264756 250 reacciones 250 reacciones
15252606 1250 reacciones 500 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15264756 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F170S
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Amplifica el ADN directamente a partir de varias muestras humanas y de animales sin purificación previa con la mezcla maestra para PCR directa de tejido Phire.
Thermo Scientific Phire Tissue Direct PCR Master Mix has been developed for amplification of DNA directly from a wide variety of tissues obtained from mice, humans, fish, birds, and insects. The Master Mix containing Phire Hot Start II DNA Polymerase is specially formulated to perform PCR in the presence of different animal tissue–derived inhibitors such as collagen, melanin and eumelanin (hair, skin), and myoglobin (muscle). The kit also includes DNARelease Additive, which can be used to improve the release of DNA from difficult tissues.
La mezcla maestra para PCR directa de tejido Phire se ha desarrollado para la amplificación de ADN directamente de una gran variedad de tejido obtenido de humanos, ratones, peces, aves e insectos. La mezcla maestra que contiene ADN polimerasa Phire Hot Start II está especialmente formulada para realizar PCR en presencia de diferentes inhibidores derivados de tejidos animales, como colágeno, melanina y eumelanina (pelo, piel) o mioglobina (músculo). El kit también incluye el aditivo Thermo Scientific DNARelease, que se puede utilizar para mejorar la liberación de ADN de tejidos difíciles.
Características destacadas
•PCR directa: la muestra se añade directamente a la reacción de PCR, por lo que no se requieren engorrosos y costosos pasos de purificación de ADN.
•Protocolo de dilución y almacenamiento disponible que permite decenas de reacciones de PCR a partir de una pequeña muestra y volver a realizar pruebas.
•ADN polimerasa Phire especialmente diseñada con tiempos de protocolo de PCR extremadamente breves.
•Formato de mezcla maestra con colorante de carga de gel premezclado que minimiza la posibilidad de contaminación cruzada, reduce la manipulación de muestras y permite la carga directa en gel.
Aplicaciones
• Identificación de genotipos
• Detección de transgenes
• Análisis de Knockout
• Secuenciación
Incluye lo siguiente:
• Mezcla maestra para PCR directa de tejidos Phire 2X
•Volumen de reacción con protocolo de dilución y almacenamiento: 20 μl
•Volumen de reacción con protocolo directo: Tampón de dilución de 50 μl
•
• Aditivo DNARelease
• Mezcla de cebadores de control universal (25 μm cada uno)
• Agua sin nucleasas
• Estándar de ADN O'GeneRuler Express
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 2 mezcla maestra para PCR directa de tejido Phire (2X) de 1,25 ml
• 5 ml de tampón de dilución
• 3 aditivo de DNARelease de 100 μl
• 40 μl de mezcla de cebadores de control (25 μm cada uno)
• 2 x 1,25 ml de agua libre de nucleasas
• 50 μg de estándar de ADN O'GeneRuler Express (suficiente para 100 aplicaciones)
Almacénese a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Medio
Método de PCR PCR directa
Polimerasa ADN polimerasa Phire Hot Start II
Velocidad de reacción Fast
Incluye etiqueta o tinte Sí
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR directa
Cantidad 250 reacción de 20 μl
Condiciones de envío Wet or Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Genotipado, Hot-start PCR
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 250 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tipo de muestra tejido
Material de partida ADN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phire Tissue Direct PCR Master Mix/DNARelease Additive
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine