Learn More
Thermo Scientific™ Kit para PCR directa en tejido animal Phire (sin herramientas de muestreo)
Código de producto. 18857343 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 reacciones
Código de producto. Cantidad
18857343 500 reacciones
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 18857343 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F140WH
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
PCR directamente de varios tejidos de animales, incluidos ratones, peces, aves e insectos, sin purificación de ADN.
Thermo Scientific Phire Animal Tissue Direct PCR Kit has been developed for amplification of DNA directly from a wide variety of animal tissues including mice, fish, birds, and insects. The kit contains all the necessary components for amplification of DNA directly from animal tissues: optimized PCR reagents, dilution buffer, and DNARelease additive, which can be used to improve the release of DNA from animal tissues. In addition, the kit includes control primers for positive control reactions that are universal and work with numerous animal species.
El kit para PCR directa en tejido animal Phire Thermo Scientific se ha desarrollado para la amplificación de ADN directamente de una amplia variedad de tejidos animales, incluidos ratones, peces, aves e insectos. El kit contiene todos los componentes necesarios para la amplificación de ADN directamente de tejidos animales: reactivos optimizados, herramientas de muestreo y el aditivo DNARelease, que se puede utilizar para mejorar la liberación de ADN de los tejidos animales. Además, el kit incluye instrucciones detalladas y cebadores de control que pueden usarse con numerosas especies animales.
Protocolo de PCR directa en animales
Aspectos destacados
• No se requieren engorrosos y costosos pasos de purificación de ADN
• Se requiere muy poco material de muestra
• Dos protocolos simples para varias aplicaciones
• En el kit se incluyen dos prácticas herramientas de muestreo
•La ADN polimerasa Phire Hot Start II proporciona altos rendimientos de productos específicos con un tiempo de extensión corto (20 s/kb).
Incluye lo siguiente:
• ADN polimerasa Phire Hot Start II
•Volumen de reacción con protocolo de dilución y almacenamiento: 20 μl
•Volumen de reacción con protocolo directo: 50 μl
• El tampón para PCR en tejido animal Phire 2X (incluye dNTP and MgCl2)
• Mezcla de cebadores de control universal
• Tampón de dilución
• Aditivo DNARelease
• Colorante de carga en gel
Dos protocolos alternativos adecuados para varios propósitos
En el protocolo directo, una pequeña porción de tejido animal se coloca directamente en la mezcla de reacción de la PCR. En el protocolo de dilución, primero se incuba brevemente una pequeña cantidad de tejido animal en un tampón de incubación y, luego, se añade 1 μl de este tampón a la mezcla de reacción de la PCR. El protocolo de dilución es útil si se realizan varias reacciones de PCR a partir de la misma muestra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 200 μl de ADN polimerasa Phire Hot Start II
• 5 x 1,25 ml de tampón para PCR en tejido animal Phire 2X (incluye dNTP y MgCl2)
• 40 μl de mezcla de cebadores de control (25 μm cada uno)
• 2 tampones de dilución de 5 ml
• 3 aditivos DNARelease de 100 μl
• 3 colorantes de carga en gel de 1 ml
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Medio
Método de PCR PCR directa
Polimerasa ADN polimerasa Phire Hot Start II
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto Kit de PCR Direct
Cantidad 500 reacciones
Condiciones de envío Wet or Dry Ice
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 500 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de muestra tejido
Material de partida ADN