Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix
Código de producto. 13595260 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Suficiente para:
250 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
Tamaño de la unidad:
1250 reacciones
250 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Suficiente para Tamaño de la unidad
13595260 5000 reacciones 5000 reacciones
13585260 500 reacciones 500 reacciones
13575260 250 reacciones 250 reacciones
13505270 250 reacciones 1250 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13595260 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4410.00€
    2249.10€ / 5000 reacciones
    Ahorro 2160.90€
    49% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Includes
Mezcla maestra de qPCR Luminaris HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado; agua sin nucleasas
Las mezclas maestras de qPCR Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen y Luminaris HiGreen son soluciones universales listas para su uso optimizadas para RT-qPCR de dos pasos y qPCR.
Mezclas maestras de qPCR listas para usar con UDG premezcladas optimizadas para la química SYBR Green mediante protocolo de ciclo estándar.Mezclas maestras disponibles con o sin color azul.
  • UDG en la mezcla maestra para evitar la contaminación cruzada
  • Rendimiento igual de mezclas maestras azules e incoloras
  • Versiones con ROX premezclado o fluoresceína para diferentes plataformas en tiempo real
  • Protocolos de ciclo estándar
  • Excelente rendimiento de qPCR
  • Especificidad: La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de cebadores
  • Sensibilidad: detección de copia única
  • Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud
  • Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 4 x 12,5 ml de mezcla maestra de qPCR Luminaris HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado; suficiente para 5000 reacciones de 20 μl
• 2 x 30 ml de agua sin nucleasas
Almacénese a - 20 °C.
Método de detección SYBR
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene
Línea de productos Luminaris
Tipo de producto Mezcla maestra para qPCR
Cantidad 5,000 reactions
Suficiente para 5000 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
N.º de reacciones 5000 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc