Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, fluorescein
Código de producto. 13545260 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1250 reacciones
250 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
Tamaño de la unidad:
1250 reacciones
250 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
13545260 250 reacciones 250 reacciones
13565260 5000 reacciones 5000 reacciones
13535260 500 reacciones 500 reacciones
13555260 1250 reacciones 1250 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13545260 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0981
 Artículo restringido
En stock
Includes
Mezcla maestra de qPCR con fluoresceína Luminaris HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado. La mezcla maestra contiene colorante de referencia pasivo fluoresceína para plataformas específicas
Las mezclas maestras de qPCR Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen y Luminaris HiGreen son soluciones universales listas para su uso optimizadas para RT-qPCR de dos pasos y qPCR.
  • UDG en la mezcla maestra para evitar la contaminación cruzada
  • Rendimiento igual de mezclas maestras azules e incoloras
  • Versiones con ROX premezclado o fluoresceína para diferentes plataformas en tiempo real
  • Protocolos de ciclo estándar
  • Excelente rendimiento de qPCR
  • Especificidad: La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de cebadores
  • Sensibilidad: detección de copia única
  • Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud
  • Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 2 x 1,25 ml de mezcla maestra de qPCR de fluoresceína Luminaris HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado; suficiente para 250 reacciones de 20 μl. La mezcla maestra contiene colorante de referencia pasivo fluoresceína para plataformas específicas en tiempo real.
• 2 x 1,25 ml de agua sin nucleasas
Almacenar a - 20°C.
Método de detección SYBR
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5
Línea de productos Luminaris
Tipo de producto Mezcla maestra para qPCR
Suficiente para 250 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
N.º de reacciones 250 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc