Learn More
Thermo Scientific™ CpG Methylated Jurkat Genomic DNA
Código de producto. 11931421 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 μg
Tamaño de la unidad:
15 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11931421 15 μg 15 microgramos
1 options
Código de producto. 11931421 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SD1121
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
ADN genómico masculino humano metilado de células Jurkat utilizado como control en el análisis de metilación de ADN.
El ADN genómico se aisló de células Jurkat E6.1 (leucemia aguda humana de linfocitos T, clon E6.1) cultivadas hasta confluir en medios RPMI suplementados con suero fetal bovino al 10 %. El ADN genómico aislado fue tratado con CpG metiltransferasa, repurificado y disuelto en tampón TE.≥Nivel de metilación del 98 % de CPG confirmado por secuenciación de bisulfito.
El ADN genómico Jurkat metilado por CPG Thermo Scientific es ADN genómico masculino humano de células Jurkat, enzimáticamente metilado con CPG metiltransferasa (M.SSssI). El ADN genómico se aisló de células Jurkat (leucemia aguda humana de linfocitos T) cultivadas hasta confluir en medios RPMI suplementados con suero fetal bovino al 10 %. El ADN genómico aislado fue tratado con CPG metiltransferasa, repurificado y disuelto en tampón TE. Nivel de metilación del ≥ 98 % de CPG confirmado por secuenciación de bisulfito.
Aspectos destacados
  • Puro: ADN sin inhibidores, proteínas ni ARN
  • Práctico: concentración de 100 ng/μl lista para usar.
  • Compatible: con aplicaciones posteriores
  • Completo: metilación de citosinas en dinucleótidos CPG
    Aplicaciones
  • Como controles en lo siguiente:
  • Secuenciación de bisulfitos
  • Análisis combinado de restricción de bisulfitos (COBRA)
  • Extensión de primer con un solo nucleótido sensible a la metilación (MS-SNuPE)
Relación A260/230: ≥ 2
Relación A260/280: 1,75 a 1,98
Peligroso: No
Control de calidad:
  • La banda predominante de > 30 kb se observa durante la electroforesis en gel de agarosa. La concentración de ADN se determina espectrofotométricamente. La ausencia de nucleasas se confirma mediante pruebas de oligonucleótidos etiquetadas.
  • El ADN metilado CpG se protegió de la digestión con la enzima de restricción sensible a la metilación HpaII, determinada por el análisis de qPCR. Después de la qPCR, se observan valores equivalentes de Cq para el ADN digerido y no digerido con HpaII.
  • La pureza del ADN se confirma mediante una prueba qPCR funcional en la que los valores de Cq del ADN de la plantilla digerida con MspI y HpaII deben diferir en ≥ 5 ciclos.
  • La ausencia de ADN micoplasmático se confirma por PCR.
Repaso: Se utiliza para el análisis de secuencias de ADN y la creación de mapas.
Tampón de almacenamiento: el ADN se suministra en tampón TE (10 mM de Tris-HCl con un pH de 8,0, 1 mM de EDTA).
Condiciones de almacenamiento: -20 °C
Como controles en la secuenciación de bisulfitos, análisis combinado de restricción de bisulfitos (COBRA), extensión de primer con un solo nucleótido sensible a metilación (Ms-SNuPE)
Información de órdenes
Los pedidos que se realicen de lunes a miércoles se enviarán al día siguiente; los pedidos que se soliciten los jueves y viernes se enviarán el lunes siguiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 ng/µl
Formato Tubo
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Incluye [otros]
Tipo de producto ADN genómico de Jurkat metilado CpG
Cantidad 15 μg
Especie Humano
Formulario Líquido