Learn More
Thermo Scientific™ Paquete económico FastDigest
Código de producto. 15260143 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
13 reacciones de 20 μL
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15260143 13 reacciones de 20 μL 20 reacciones
1 options
Código de producto. 15260143 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K1991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.75€
    74.65€ / 20 reacciones
    Ahorro 9.10€
    10% Descuento
Afficher toutes les promotions
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápida, todas ellas 100 % activas en un solo tampón.
El paquete Thermo Scientific FastDigest Value contiene las 13 enzimas FastDigest más utilizadas. La selección de enzimas permitirá una amplia gama de aplicaciones de biología molecular, como la preparación de vectores e insertos para la clonación, el análisis rápido de clones y la digestión de productos de PCR. Cada enzima del envase permite 20 reacciones estándar de digestión de restricción.
Las enzimas Thermo Scientific FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción, todas ellas 100 % activas en un solo tampón. El tampón FastDigest universal y el tampón FastDigest Green permiten la digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Las enzimas modificadoras de ADN Thermo Scientific también tienen un 100 % de actividad en este tampón. Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento que permiten la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
El paquete Thermo Scientific FastDigest Value contiene las 13 enzimas FastDigest más utilizadas. La selección de enzimas permitirá una amplia gama de aplicaciones de biología molecular, como la preparación de vectores e insertos para la clonación, el análisis rápido de clones y la digestión de productos de PCR. Cada enzima del envase permite 20 reacciones estándar de digestión de restricción.
Las enzimas Thermo Scientific FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción, todas ellas 100 % activas en un solo tampón. El tampón FastDigest universal y el tampón FastDigest Green permiten la digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Las enzimas modificadoras de ADN Thermo Scientific también tienen un 100 % de actividad en este tampón. Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento que permiten la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Características destacadas
• Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en un solo tampón
• Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos y carga directa en geles
• 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
• 176 enzimas FastDigest disponibles
• Sin actividad estrella
Incluye
BamH I, Bgl II, Eco32I, EcoR I, Hind III, Kpn I, Nde I, Not I, Pst I, Sal I, Sma I, Xba I, Xho I
Nota
El tampón FastDigest Green ofrece el mismo alto nivel de rendimiento en la digestión del ADN y las aplicaciones posteriores que el tampón FastDigest incoloro. Para aplicaciones que requieren análisis de producto por excitación de fluorescencia (por ejemplo, mediciones de concentración en luz UV), se recomienda el tampón FastDigest incoloro.
Definición de unidad de actividad: 1 μl de enzima (1 FDU) escinde 1 μg de ADN sustrato en un periodo de entre 5 y 15 minutos en 1 tampón FastDigest
> Peligroso: no
> Condiciones de envío: hielo seco
> Condiciones de almacenamiento: - 20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenido y almacenamiento • FastDigest enzyme (13 enzymes at 20 μL each)
• 10X FastDigest Buffer (2 x 1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (2 x 1.0 mL)
Store at –20°C.
Enzima EcoR I, Bgl II, Nde I, Sal I, Xba I, Kpn I, Eco32I, Xho I, Not I, BamH I, Hind III, Sma I, Pst I
Tampón compatible Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
RE de tipo IIS No
Cantidad 13 reacciones de 20 μL
Tipo de producto Paquete económico
Categoría de investigación Clonación tradicional
Línea de productos FastDigest
Sobrante Varied based on enzyme
Inactivation Temperature Varies based on enzyme
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.