Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG Solid-Phase Biotinylation Kit - Mini-Spin Columns
Código de producto. 10569853 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
8 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
10569853 8 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 10569853
Marca: Thermo Scientific™ 21450
Includes
  • Kit con formato preenvasado (1 a 10 mg IgG): Columna de quelato de níquel inmovilizado de 1 ml, un paquete de solución salina tamponada con fosfato BupH (produce 500 ml), ocho microtubos de biotina NHS-PEG4 No-Weigh de 2 mg, solución madre de imidazol 4 M 5 ml
  • Kit con miniformato de centrifugación (0,1 a 1 mg IgG): Paquete de 10 discos SwellGel quelados de níquel, paquete de 10 minicolumnas de centrifugación, paquete de 30 tubos de microcentrífuga de 2 ml, 1 paquete de solución salina tamponada con fosfato BupH (produce 500 ml), ocho microtubos de biotina NHS-PEG4 No-Weigh de 2 mg, 4M de solución madre de imidazol de 5 ml
Un enfoque basado en columnas para la biotinilación y limpieza de anticuerpos
Este innovador sistema de etiquetado de anticuerpos utiliza agarosa quelada con níquel para inmovilizar temporalmente las moléculas de anticuerpos a través de sus regiones FC ricas en histidina. Una vez sujeto sobre la resina, el anticuerpo se puede biotinilinizar en grupos sulfhidrilo (después de una reducción leve o enlaces disulfuro) o aminas primarias. El exceso de reactivo de etiquetado y subproductos se eliminan antes de recuperar el anticuerpo etiquetado y purificado de la resina utilizando una solución de imidazol suave. No se necesita filtración de gel ni diálisis. Existen cuatro kits disponibles para muestras de anticuerpos pequeñas (0,1-1 mg) o grandes (1-10 mg) utilizando reactivos de etiquetado dirigidos a aminas (éster NHS) o dirigidos a sulfhidrilo (maleimida).
Características destacadas:
  • Etiquetado y purificación rápidos: todo el procedimiento solo dura una hora (dos horas para kits de etiquetado de sulfhidrilo)
  • Fácil eliminación del exceso de reactivos de etiquetado y de los reactivos gastados: basta con lavar los subproductos de la reacción. No hay necesidad de diálisis o filtración en gel
  • Sin efectos de dilución: el método de fase sólida permite recuperar anticuerpos inicialmente diluidos en un volumen más pequeño después del etiquetado
  • Protocolos optimizados: los protocolos específicos para anticuerpos garantizan un nivel adecuado de etiquetado (2-5 biotinas por molécula de anticuerpo), lo que minimiza la posibilidad de inactivación causada por el sobreetiquetado
  • Reactivos suficientes para ocho experimentos de etiquetado de biotina: el envasado Thermo Scientific No-Weigh garantiza que el reactivo de biotina esté completamente activo para ocho experimentos diferentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de biotinilación en fase sólida de NHS-PEG
Cantidad 8 reacciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 8 reacciones de etiquetado, cada una entre 0,1 y 1 mg de anticuerpos
• 8 columnas de centrifugación ni-NTA, 0,2 ml
• 1 paquete de PBS (produce 500 ml)
•8 NHS-PEG4-Biotin de 2 mg
• Solución madre de Imidazol (4 M) de 5 ml
• 30 tubos de recogida de 2 ml
Almacenar a 4 °C.
Escala de etiquetado De 0,5 a 1 mg
Línea de productos EZ-Link
Etiqueta o tinte Biotina
Separador Pegilado
Labeling Target IgG