Learn More
Thermo Scientific™ Lámina de sellado térmico Easy Pierce
Description
Sella tu microplaca para la gestión de compuestos y el cribado de alto rendimiento, incluida la PCR, con Thermo Scientific™ Lámina de sellado térmico fácil de perforar. Adecuada para usar con reactivos de dimetilsulfóxido (DMSO), esta lámina de sellado crea una unión despegable que se puede perforar y quitar fácilmente con la mano.
Características:
- Funcionamiento rápido
- Seguros para muestras sensibles a la temperatura
- Diseñado para un rendimiento confiable con Thermo Scientific ALPS instrumentos, incluidos los, ALPS 3000, ALPS 25 y ALPS 50 voltios
Specifications
Specifications
| Color | Clear |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Resistente a los reactivos de ciencias de la vida |
| Material | Poliéster |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| N.° de pocillos | 96 |
| Dimensiones (L x An) | 80 x 125 mm |
| Cantidad | 1000 Pk. |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de fluorescencia, colorimétricas y ópticas; adecuado para PCR/qPCR; ELISA |
| Contenido y almacenamiento | General; a largo plazo |
| Show More |