Learn More
Thermo Scientific™ Sensores de termopar CryoMed™
Código de producto. 10001164 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Sensores termopares
Tipo cinta
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10001164 Sensores termopares cada uno
10664325 Tipo cinta cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10001164 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4000381
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Sensores termopares de muestras
Sensores termopares para tubos criogénicos, tubos capilares en funda y viales de muestras.
  • Incluye enchufe macho
Para aplicaciones de congelación a temperatura programada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Sensores termopares
Para utilizar con (equipo) CryoMed 7450