Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas y accesorios CryoExtra™
Código de producto. 15781267 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Thermo Scientific CryoExtra 94 estantes
Thermo Scientific CryoExtra Rack de 20, 40, 80 y 94
Tipo:
Bastidor de almacenamiento criogénico
Gradilla, cuadrada criogénica
Mini gradilla criogénica
Admite:
2 mL, 13 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
2 mL, 13 cajas de cartón (divisor de 25 celdas)
2 mL, 15 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
2 mL, 15 cajas de cartón (divisor de 25 celdas)
Fenwal 4R5461 (bolsa de 250 ml), casetes (5)
Fenwal 4R5462 (bolsa de 500 ml), casetes (5)
Fenwal 4R9951 (bolsa de 50 ml), casetes (8)
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Admite Tamaño de la unidad
15781267 Thermo Scientific CryoExtra Rack de 20, 40, 80 y 94 Bastidor de almacenamiento criogénico Fenwal 4R5462 (bolsa de 500 ml), casetes (5) cada uno
15610216 Thermo Scientific CryoExtra 94 estantes Gradilla, cuadrada criogénica 2 mL, 15 cajas de cartón (divisor de 100 celdas) cada uno
15152754 Thermo Scientific CryoExtra Rack de 20, 40, 80 y 94 Mini gradilla criogénica 2 mL, 13 cajas de cartón (divisor de 25 celdas) cada uno
15620216 Thermo Scientific CryoExtra 94 estantes Mini gradilla criogénica 2 mL, 15 cajas de cartón (divisor de 25 celdas) cada uno
15771267 Thermo Scientific CryoExtra Rack de 20, 40, 80 y 94 Bastidor de almacenamiento criogénico Fenwal 4R5461 (bolsa de 250 ml), casetes (5) cada uno
15761267 Thermo Scientific CryoExtra 94 estantes Bastidor de almacenamiento criogénico Fenwal 4R9951 (bolsa de 50 ml), casetes (8) cada uno
13449226 Thermo Scientific CryoExtra Rack de 20, 40, 80 y 94 Gradilla, cuadrada criogénica 2 mL, 13 cajas de cartón (divisor de 100 celdas) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15781267 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1950689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.48€
    66.60€ / paquete de 1
    Ahorro 12.88€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-03-2027
Gradillas, bastidores y opciones eléctricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Bastidor de almacenamiento criogénico
Capacidad (métrico) 500 mL
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific CryoExtra Rack de 20, 40, 80 y 94
Admite Fenwal 4R5462 (bolsa de 500 ml), casetes (5)