Learn More
Thermo Scientific™ Lámina de sellado térmico Clear Seal Diamond
Código de producto. 11982361
Change view
Click to view available options
Formato:
Rollo
hojas
Tamaño de la unidad:
100 PCS
370 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato unitSize
11982361 Rollo 370 metros
11540314 hojas 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11982361 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB3799
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La junta de sellado térmico de polímero transparente es ideal para aplicaciones de fluorescencia y colorimétricas
  • Adecuada para PCR en termocicladores con tapa calefactada de rosca o a presión
  • Buena claridad óptica, ideal para aplicaciones de QPCR y otras aplicaciones de fluorescencia
  • Desprendible
  • Resistencia a algunos disolventes
  • Intervalo de integridad de los cierres: de - 80° a + 120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Solvent Or Alcohol Resistant Reactivos para ciencias de la vida
Descripción Clear Seal Diamond - Material de polímero transparente; sellado desprendible; excelente claridad óptica; cierta resistencia a disolventes
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
N.° de pocillos 96
N.º por caja 1 rollo
Dimensiones (L x An) 370 m x 78 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, PCR, PCRc, diagnóstico molecular
Formato Rollo
Para utilizar con (equipo) ALPS 5000 y ALPS 3000
Tipo de producto Sello térmico
Línea de productos Abgene
adhesivo/a/s Polipropileno
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa No
Perforable No
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +120 °C
Forma del pocillo Todas las formas de pocillos
Plate Compatibility Polipropileno, polietileno, copolímero de olefina cíclica, poliestireno