Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios CL2
Código de producto. 12418482 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Protector de domo sellado, 50 ml
Código de producto.
12418482 Protector de domo sellado, 50 ml
1 options
Código de producto. 12418482 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 003230F
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para su uso con rotor basculante
  • metálica
  • Herméticas
  • Capacidad para un tubo de ensayo de 50 ml
  • Se ajusta al rotor 825S
  • Usar con centrífugas Falcon y Corning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor 825S para centrífuga Falcon™/Corning™