Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol™ Viales de almacenamiento
Código de producto. 11961583
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 187
Código de producto. Color unitSize
11961583 Transparente paquete de 187
1 options
Código de producto. 11961583 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5.3SV
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de almacenamiento general
  • Utilice tapas con roscas GPI estándar
  • Vidrio de borosilicato neutro de extracción hidrolítica de clase I
  • Se puede utilizar con tapas de inyección con sellos perforables o tapas de almacenamiento revestidas de PTFE sólido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 5.0 ml
Estilo de rosca Externo personalizado
Volumen (imperial) 1.35 dr
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 48mm