Learn More
Thermo Scientific™ BETASIL™ Columnas de diol
Código de producto. 10793036 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10793036 150 mm 4,6 mm cada uno
10407264 50 mm 4,6 mm cada uno
10067744 150 mm 3 mm cada uno
10199394 150 mm 2,1 mm cada uno
10568605 150 mm 4 mm cada uno
10597645 250 mm 4 mm cada uno
10568795 250 mm 1 mm cada uno
10537465 250 mm 4,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10793036 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 72605154630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BETASIL™ Las columnas de diol ofrecen una amplia gama de Thermo Scientific Químicas que presentan una gran área superficial con una alta cobertura de fase enlazada.
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Química de columna (OH) diol
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Grosor de película 5 μm
Para utilizar con Separación de LC/MS
Tipo de funcionalidad/interacción Estándar
Longitud (métrico) 150 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 310 m²/g
Cobertura de superficie Alta cobertura de fase unida
Tipo USP L20
Fase estacionaria Diol (OH)
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 6 %
Tipo de columna Selectividad polar
Fase Selectividad polar
Tipo Columna