Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BetaSil™ Javelin™ C18
Código de producto. 11548720 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11548720 2,1 mm 10 mm paquete de 4
11553231 2,1 mm 20 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11548720 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 70105012106
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas para HPLC analíticas
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Características de la fase sólida Betasil C18
  • Ligando en sílice de 100 Å
  • Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Información de órdenes
Las protecciones Javelin están disponibles en otras fases de Thermo Scientific. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Fase estacionaria C18
Línea de productos BetaSil