Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 3 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Ligando en sílice de 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Línea de productos | Beta |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 20% |
| Mostrar más |