Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 5 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Química Thermo Scientific unida a sílice 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Grosor de película | 5 µm |
| Para utilizar con | Separación de LC/MS |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Cantidad | Unitary |
| Área de la superficie | 310 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Mostrar más |