Descripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Tipo USP | L13 |
| Fase estacionaria | C1 |
| Línea de productos | Beta |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 4% |
| Mostrar más |