Descripción
- Cobertura de superficie ultraalta para ofrecer la máxima retención
- Su excelente estabilidad prolonga la vida útil de las columnas
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Línea de productos | Beta |
| Material de embalaje | Sílice con desactivación de base |
| Carga de carbono | 29 % |
| Tipo de columna | Retención de muestras neutras |
| Mostrar más |