Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores BetaBasic de fenil
Código de producto. 10574125 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Para utilizar con (equipo):
Columna para HPLC Hypersil™
Columnas HPLC BetaBasic™
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de partículas Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10574125 2,1 mm 3 μm Columna para HPLC Hypersil™ paquete de 4
10690816 3 mm 3 μm Columnas HPLC BetaBasic™ paquete de 4
10340865 4 mm 5 μm Columnas HPLC BetaBasic™ paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10574125 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 71803012101
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Las columnas protectoras ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Carga de carbono 7 %
Tamaño de partículas 3 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 150Å
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con (equipo) Columna para HPLC Hypersil™
Fase estacionaria Fenil
Forma de partícula Esférica
Con desactivación terminal Sí
Línea de productos Beta