Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de repuesto para sistema de purificación de agua Barnstead™
Código de producto. 13204749 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cartucho de pretratamiento
Cartucho sin sustancias orgánicas
Cartuchos
Membrana de TFM
Para utilizar con (equipo):
Sistema Nanopure infinity
Sistema de purificación de agua por ósmosis inversa EasyPure™
Sistemas de ósmosis inversa EasyPure™
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
13204749 Cartucho de pretratamiento Sistema Nanopure infinity 1 PCS
11810810 Cartuchos Sistema Nanopure infinity cada uno
11820810 Cartucho sin sustancias orgánicas Sistema Nanopure infinity cada uno
11810920 Membrana de TFM Sistema de purificación de agua por ósmosis inversa EasyPure™ 1 PCS
10080614 Cartucho de pretratamiento Sistemas de ósmosis inversa EasyPure™ 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13204749 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor D50251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    239.00€ / paquete de 1
    Ahorro 5.00€
    2% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para el sistema de purificación de agua Easypure™ RO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fuente del agua de suministro Desionizada, del grifo
Tipo de resina Carbón activado y macrorreticular
Para utilizar con (equipo) Sistema Nanopure infinity
Tipo Cartucho de pretratamiento