Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro en rack de recarga ART™
Código de producto. 11323393
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
200 μL
300 μl
1000 μL
1200 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 768
paquete de 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11323393 200 μL paquete de 960
12637696 1000 μL paquete de 768
11303393 20 μL paquete de 960
12845063 300 μl paquete de 960
11383393 1200 μL paquete de 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11323393 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2769RI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    132.40€ / paquete de 960
    Ahorro 58.60€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Obtenga la precisión que espera de las muestras de su pipeta siempre con las puntas de pipeta estériles.
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
  • Los insertos de recarga son una opción de embalaje respetuosa con el medio ambiente que reduce los residuos plásticos y el espacio de almacenamiento
  • Compatible con gradillas vacías SoftFit L.
  • Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 200 L, con filtro, estéril, recarga
Volumen (métrico) 200 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Modelo 200 L
Longitud (imperial) 1,97 in
Longitud (métrico) 5,00 cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Formato Recarga
Estilo de punta Universal
Código de color Verde
Para utilizar con (equipo) Rainin LTS LiteTouch
Línea de productos SoftFit L