Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific Analog Output Kit
Código de producto. 11766439 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Amperaje:
4 to 20 mA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Amperaje Tamaño de la unidad
11766439 4 to 20 mA cada uno
1 options
Código de producto. 11766439 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1900044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00€
    914.00€ / paquete de 1
    Ahorro 296.00€
    24% Descuento
En stock
Thermo Scientific Analog Output kit for field install kits
Thermo Scientific Analog Output kit for field install kits, 4-20 mA
  • Analog BD4-20 mA kit.
  • Temp: 0-100°C (12.5-162.5°C 370 and 3307 Series).
  • 0-100 %RH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Amperaje 4 to 20 mA
Tipo Analog Output Board