Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para Thermo Scientific™ Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con ClickSeal Tapa de biocontención
Código de producto. 11836340 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1 tubo de 16 mL
24 tubos de PCR de 0,2 ml
24 x 0,25/0,4 ml Microliter Tubos
24 x 0,5/0,6 ml Microliter Tubos
Para utilizar con (equipo):
Rotor FA de centrífuga Stratus
Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con ClickSeal Tapa de biocontención
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11836340 24 x 0,5/0,6 ml Microliter Tubos Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con ClickSeal Tapa de biocontención paquete de 24
10751313 1 tubo de 16 mL Rotor FA de centrífuga Stratus paquete de 2
11846340 24 tubos de PCR de 0,2 ml Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con ClickSeal Tapa de biocontención paquete de 24
11826340 24 x 0,25/0,4 ml Microliter Tubos Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con ClickSeal Tapa de biocontención paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11836340 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 76003252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.55€
    52.90€ / paquete de 24
    Ahorro 3.65€
    6% Descuento
En stock
Aumente su flexibilidad para separaciones de microvolúmenes mediante adaptadores para nuestro rotor de microcentrífuga estándar.
Aumente su flexibilidad para separaciones de microvolúmenes mediante adaptadores para nuestro rotor de microcentrífuga estándar. Seleccione entre varios Microliter Adaptadores de tubos y adaptadores PCR para el Thermo Scientific™ Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con ClickSeal Tapa de biocontención.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Velocidad máx.: 14 800; RCF máx.: 21100
Tipo de tubo Microtubo
Capacidad 24 x 0,5/0,6 ml Microliter Tubos
Para utilizar con (equipo) Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con ClickSeal Tapa de biocontención
RCF máx. 21100
Vel. máx 14800
Tamaño del tubo 0,6/0,5 ml