Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ Thermo-Mat™ Sealing Mats
Descripción
Tapa Termo-Mat ABgene
• Tapa autoclavable para placa 96 o 384 pocillos
• Picos sobre las 2 caras para la identificación rápida de los pozos
• Lengüetas de Thermo Mat 384 que se adaptan directamente en los agujeros de la falda de la microplaca
• Certificado exento de DNasa, RNasa humanos y ADN genómico
• Thermo-Mat 96
• Tapa autoclavable para placa 96 o 384 pocillos
• Picos sobre las 2 caras para la identificación rápida de los pozos
• Lengüetas de Thermo Mat 384 que se adaptan directamente en los agujeros de la falda de la microplaca
• Certificado exento de DNasa, RNasa humanos y ADN genómico
• Thermo-Mat 96
Certifications
Certificado de ausencia de ADNasa, ARNasa y ADN genómico humano.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certified free from DNase, RNase and Human Genomic DNA |
| Material | Elastómero termoplástico (TPE) |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.° por paquete | 5 |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De - 4 °F a 266 °F |
| Tipo de producto | Sealing Mat |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -20°C a +130°C |
| Plate Compatibility | 96-well PCR Plate |