Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, segmented, semi-skirted, green
Descripción
- Polipropileno virgen
- Borde elevado, diseño de pared fina
- Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
- Compatibles con todos los termocicladores principales
- Volumen del pocillo máximo de 300 μl (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
- Esquina recortada y rejilla alfanumérica
- Disponibles en una versión rígida para aplicaciones de manipulación robótica; la versión rígida no se puede cortar
- El diseño de placa segmentada patentado permite cortar las placas en secciones de 24 y 48 pocillos
- El semifaldón añade rigidez y permite el etiquetado o los códigos de barras
- Esquina recortada: H1
Certifications
Certificado de ausencia de ADNasa, ARNasa y ADN genómico humano.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Envase | 25 placa |
| Color | Verde |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores |
| Estilo de falda | Semi |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,3 ml |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |