Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR, 96 pocillos, segmentada, semifaldón, blanca
Código de producto. 10495123
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
10495123 25 plates paquete de 25
1 options
Código de producto. 10495123 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0900W
El diseño segmentado patentado permite cortar la placa en secciones de 24 y 48 pocillos
  • Polipropileno virgen
  • Borde elevado, diseño de pared fina
  • Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
  • Compatibles con todos los termocicladores principales
  • Volumen del pocillo máximo de 300 μl (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
  • Esquina recortada y rejilla alfanumérica
  • Disponibles en una versión rígida para aplicaciones de manipulación robótica; la versión rígida no se puede cortar
  • El diseño de placa segmentada patentado permite cortar las placas en secciones de 24 y 48 pocillos
  • El semifaldón añade rigidez y permite el etiquetado o los códigos de barras
  • Esquina recortada: H1
Certifications
Certificado de ausencia de ADNasa, ARNasa y ADN genómico humano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 25 placa
Color Blanco
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,3 ml
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Cantidad 25 plates
Velocidad de reacción Estándar