Descripción
Las alfombrillas y los para placas de almacenamiento están disponibles en una gran variedad de formatos.
Las tiras de tapones para placas de almacenamiento Thermo Scientific son adecuadas para su uso con placas de almacenamiento de pocillos redondos y cuentan con un diseño de perfil bajo. Se suministran en tiras de 8 tapones y pueden sellar simultáneamente hasta 8 pocillos. Cada tapón está numerada individualmente.
Características destacadas
- Tira de 8 tapones
- Cada tapón está numerada individualmente
- Sellado simultáneo de 8 pocillos
- Lengüetas de extremo para facilitar el desmontaje
- Perfil bajo para aumentar el volumen del pocillo
Resistencia a la esterilización en autoclave: no se recomienda
Resistencia al DMSO (100 %): probada con éxito
Resistencia al etanol (100 %): probada con éxito
Resistencia a la irradiación gamma: probada con éxito
Peligroso: No
Resistencia al isopropanol (100 %): probada con éxito
Almacenamiento a largo plazo: probado con éxito
Rasgables: probado con éxito
Perforable: no se recomienda
Resellable: probado con éxito
Escala de intervalo de temperatura: - 20 °C a + 55 °C
Condición de almacenamiento: temperatura ambiente
Resistencia a la radiación UV: probada con éxito
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Sala blanca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 8 |
| Tipo de producto | Tapa de placa |
| Línea de productos | Abgene |
| Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | Sí |
| Perforable | No |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Mostrar más |