Learn More
Thermo Scientific™ Cubiertas de placas Abgene™
Código de producto. 11560304
Cambiar vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
Placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Plate Compatibility Tamaño de la unidad
11560304 Placa de 96 pocillos paquete de 50
1 options
Código de producto. 11560304 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0755
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    99.20€ / paquete de 50
    Ahorro 6.80€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Cubiertas para placas de 96 pocillos de polipropileno, con o sin rebordes, para facilitar el apilamiento
Las cubiertas de placas de polipropileno Thermo Scientific con reborde para apilamiento ofrecen opciones eficaces de sellado en una variedad de aplicaciones y pueden emplearse con placas de 96 pocillos. 
Características destacadas
  • Cubiertas con reborde para apilar placas con cubierta
  • Placas sin cubierta para sistemas automatizados
  • Las cubiertas de polipropileno, con y sin reborde, están disponibles para su uso con placas de 384 pocillos
 Peligroso: Sin
condición de almacenamiento: Ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Descripción Microplate Lid
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 x 3,31 x 0,36 in (126 x 84 x 9,25mm)
Material Polipropileno
Esterilidad Sala blanca
N.° de pocillos 96
Incluye Con saliente de apilamiento
Anillos de condensación No
N.º por caja 50
N.° por paquete 2
Dimensiones (L x An) 5 x 3,31 in (126 x 84 mm)
Formato Lid
Tipo de producto Cubierta de placa
Línea de productos Abgene
adhesivo/a/s Ninguno
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +120 °C
Forma del pocillo Todas las formas de pocillos
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos
Esquinas recortadas Esquina H1
Fit for Purpose PCR Ready