Learn More
Thermo Scientific™ Herramienta Cap-It (para tiras de tapones abovedados)
Código de producto. 10203123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10203123 1 unidad 1 unidad
1 options
Código de producto. 10203123 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0536
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Haga más fácil el sellado de placas de PCR y qPCRF o de tiras de tubos
Entre los accesorios de sellado Thermo Scientific se encuentra la herramienta Cap-IT, que le ayuda a colocar tapones abovedados en tiras de tubos y placas y permite sellar varios tubos a la vez. El aplicador de sellos adhesivos le ayuda a sellar eficazmente placas de PCR y qPCR y placas de almacenamiento.
Características destacadas
Herramienta Cap-It
  • Diseñada para ayudar a colocar tapones abovedados en tiras de tubos y placas
  • Minimiza la presión necesaria para sellar los tapones de forma eficaz
  • Permite sellar varios tubos simultáneamente
Aplicador de sellos adhesivos
  • Ayuda a garantizar un sellado eficaz y uniforme de placas de PCR/qPCR o placas de almacenamiento con cualquier sello adhesivo
Peligroso: no
Condiciones de almacenamiento: Ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatibilidad Tiras de 8 pocillos, placas de 96 pocillos, placa de 96 pocillos, rápido (0,1 ml), placas de 48 pocillos, placas de 24 pocillos
Cantidad 1 unidad