Learn More
Thermo Scientific™ Placa de almacenamiento de 48 pocillos profundos de polipropileno de 6 ml de Abgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10652854
Change view
Click to view available options
Forma del pocillo:
Cuadrada
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Forma del pocillo unitSize
10652854 Cuadrada paquete de 50
1 options
Código de producto. 10652854 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0988
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La placa de almacenamiento de 48 pocillos de 6 ml es ideal para el almacenamiento cuando se requieren grandes volúmenes de muestra.
Las microplacas de polipropileno y las placas de pocillos profundos Thermo Scientific™ Abgene™ ofrecen seguridad en el almacenamiento de ensayos, de bibliotecas de compuestos o en el almacenamiento de muestras para uso intermedio o a largo plazo.Las placas de microtitulación Abgene se han fabricado conforme a las especificaciones exactas de nuestras condiciones de sala limpia ISO 9001 de clase 100 000, mediante el uso de resinas de polipropileno puro de alta calidad y aptas para uso médico, lo que garantiza la confianza en la calidad y el rendimiento de las placas de almacenamiento.Diseñadas según los estándares ANSI, estas microplacas y placas de pocillos profundos son compatibles con una amplia variedad de soluciones de manipulación automatizada de líquidos para flujos de trabajo de alto rendimiento.Las placas de almacenamiento de polipropileno se ofrecen con pocillos con fondo de husillo, piramidal, en U y en V junto con una amplia gama de volúmenes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
La placa de almacenamiento de polipropileno y de 48 pocillos de 6 ml de Abgene se fabrica en un entorno de sala limpia de clase 100 000 para garantizar que cada placa está libre de contaminación.
Características destacadas
  • Volumen del trabajo de 6 ml cuando se utiliza con cierres adhesivos o térmicos
  • 48 pocillos cuadrados
  • Fondo piramidal del pocillo para facilitar la recuperación de muestras
  • Soporte y costillas de apilamiento
  • Las esquinas de los pocillos en ángulo reducen la acción capilar de los líquidos, evitando la contaminación cruzada entre los pocillos
Aplicaciones
  • Almacenamiento de muestras
  • Cultivo celular
  • Configuración del ensayo; dilución y alícuota
Película de sellado compatible: adhesivo y calor
peligroso: No
Fuerza centrífuga máxima: No apto para centrifugación
Volumen máx. (tapón de sellado): n/a
Volumen máx. (sellado con película): 6 ml
Volumen máx. (sellado con alfombrilla): n/a
Condiciones de almacenamiento: Ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Se puede personalizar
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano
Formato Estándar
Descripción 48-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
matriz, red, conjunto 6 x 8
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase En envase individual
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Abgene
Color Natural
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 6000 μl
N.° de pocillos 48
Volumen de trabajo (métrico) 5500 μl
Esterilidad Sala blanca
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Cuadrada
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) DMSO, etanol, isopropanol, almacenamiento de muestras, cultivo celular, configuración de ensayo; dilución y generación de alícuotas
N.º por caja 50
N.° por paquete 1
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose PCR Ready
Plate Size ANSI/ SLAS Standard