Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas y tubos clúster ABgene™ 2DCypher™ de 1,2 ml, MK5
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11524754
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11524754 1,2 ml paquete de 960
1 options
Código de producto. 11524754 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00€
    948.00€ / paquete de 960
    Ahorro 297.00€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla MK5 incorpora una entrada para pocillos cónicos que facilitan la colocación de tubos
  • Los rebordes de apilamiento se han retirado de la gradilla para mayor compatibilidad con determinados instrumentos robóticos
  • Con tapones de cierre redondos
  • Alto rendimiento con identificación de muestras individuales
  • Etiquetado con Data Matrix™ y un código legible por el ojo humano encapsulado en ventana de polipropileno transparente
  • Más de 3,6 × 1015 combinaciones de código únicas
  • Tapa bloqueable y sellable
  • Escala de temperatura de -170 °C a +120 °C
  • Código alfanumérico de referencia grabado en la tapa de la gradilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1,2 ml
Material Polipropileno
Tipo de tapón Bloqueable