Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR, 96 pocillos, con semifaldón, cubierta plana
Código de producto. 10571675
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
150 placa
25 placa
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 150
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Tamaño de la unidad
10571675 25 placa 25 PCS
15787486 25 placa paquete de 25
15381954 150 placa paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10571675 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    149.65€ / paquete de 25
    Ahorro 24.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Placas para PCR con semifaldón de 96 pocillos y cubierta plana para mejorar el sellado en aplicaciones de PCR y qPCR.
Las placas para PCR con semifaldón de 96 pocillos y cubierta plana son compatibles con la mayoría de termocicladores y plataformas ABI, incluidos secuenciadores, sin necesidad de adaptadores. Los plásticos para PCR Thermo Scientific se han diseñado, fabricado y probado para garantizar un rendimiento óptimo de PCR. Las placas tienen un volumen de pocillo máximo de 0,3 ml cuando se utilizan con adhesivo y cierres térmicos.
El diseño de la cubierta de placa plana garantiza una manipulación sencilla y las placas cuentan con un borde elevado para evitar la evaporación. Las placas para PCR con semifaldón de 96 pocillos y cubierta plana tienen una esquina recortada en la ubicación A12 y paredes de pocillos finas para una transferencia de calor uniforme.
Las placas para PCR con semifaldón de 96 pocillos y cubierta plana Thermo Scientific son compatibles con la mayoría de termocicladores y plataformas ABI, incluidos secuenciadores, sin necesidad de adaptadores. Los plásticos para PCR Thermo Scientific se han diseñado, fabricado y probado para garantizar un rendimiento óptimo de PCR. Las placas tienen un volumen de pocillo máximo de 0,3 ml cuando se utilizan con adhesivo y cierres térmicos.
El diseño plano de la plataforma de placas garantiza una manipulación sencilla y las placas cuentan con un borde elevado para evitar la evaporación. Las placas para PCR con semifaldón de 96 pocillos y cubierta plana tienen una esquina recortada en la ubicación A12 y paredes de pocillos finas para una transferencia de calor uniforme.
Características destacadas
•Compatibles directamente con todos los termocicladores principales, incluidas las plataformas ABI y los secuenciadores sin necesidad de adaptadores.
• La plataforma de placas plana facilita el sellado y la manipulación.
•Disponible como SuperPlate, que ofrece 4 veces más rigidez para una mejor manipulación robótica.
• El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
• Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor uniforme y máxima.
• Las versiones de letras negras presentan caracteres alfanuméricos negros para permitir la identificación sencilla de los pocillos.
• Las placas blancas están optimizadas para qPCR, lo que aumenta la sensibilidad y reduce la variabilidad en la detección de fluorescencia.
• Esquina recortada: A12
Aplicaciones
• qPCR
• PCR en tiempo real
• Secuenciación
Peligroso: no
>Condición de almacenamiento: temperatura ambiente
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 25 placa
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,3 mL
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Cantidad 25 plates
Velocidad de reacción Estándar