Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, black lettering, white
Descripción
Las placas para PCR con semifaldón de 96 pocillos y cubierta plana son compatibles con la mayoría de termocicladores y plataformas ABI, incluidos secuenciadores, sin necesidad de adaptadores. Los plásticos para PCR Thermo Scientific se han diseñado, fabricado y probado para garantizar un rendimiento óptimo de PCR. Las placas tienen un volumen de pocillo máximo de 0,3 ml cuando se utilizan con adhesivo y cierres térmicos.
El diseño de la cubierta de placa plana garantiza una manipulación sencilla y las placas cuentan con un borde elevado para evitar la evaporación. Las placas para PCR con semifaldón de 96 pocillos y cubierta plana tienen una esquina recortada en la ubicación A12 y paredes de pocillos finas para una transferencia de calor uniforme.
Las placas para PCR con semifaldón de 96 pocillos y cubierta plana Thermo Scientific son compatibles con la mayoría de termocicladores y plataformas ABI, incluidos secuenciadores, sin necesidad de adaptadores. Los plásticos para PCR Thermo Scientific se han diseñado, fabricado y probado para garantizar un rendimiento óptimo de PCR. Las placas tienen un volumen de pocillo máximo de 0,3 ml cuando se utilizan con adhesivo y cierres térmicos.
El diseño plano de la plataforma de placas garantiza una manipulación sencilla y las placas cuentan con un borde elevado para evitar la evaporación. Las placas para PCR con semifaldón de 96 pocillos y cubierta plana tienen una esquina recortada en la ubicación A12 y paredes de pocillos finas para una transferencia de calor uniforme.
Características destacadas
•Compatibles directamente con todos los termocicladores principales, incluidas las plataformas ABI y los secuenciadores sin necesidad de adaptadores.
• La plataforma de placas plana facilita el sellado y la manipulación.
•Disponible como SuperPlate, que ofrece 4 veces más rigidez para una mejor manipulación robótica.
• El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
• Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor uniforme y máxima.
• Las versiones de letras negras presentan caracteres alfanuméricos negros para permitir la identificación sencilla de los pocillos.
• Las placas blancas están optimizadas para qPCR, lo que aumenta la sensibilidad y reduce la variabilidad en la detección de fluorescencia.
• Esquina recortada: A12
Aplicaciones
• qPCR
• PCR en tiempo real
• Secuenciación
Peligroso: no
>Condición de almacenamiento: temperatura ambiente
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Envase | 25 placa |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores |
| Estilo de falda | Semi |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,3 ml |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |