Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de placa de almacenamiento individuales ABgene
Código de producto. 11708156
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. Esterilizables en autoclave Tamaño de la unidad
11708156 Esterilizable en autoclave paquete de 960
1 options
Código de producto. 11708156 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.70€
    75.20€ / paquete de 960
    Ahorro 4.50€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Los tapones para placas de almacenamiento individuales Thermo Scientific™ están diseñados para sellar placas de almacenamiento de pocillos redondos Thermo Scientific™ ABgene y tubos de agrupación.
  • Perfil bajo para aumentar el volumen del pocillo
  • Lengüetas de extremo para facilitar el desmontaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Material Polipropileno
Esterilidad Sala blanca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Tapa de placa
Línea de productos Abgene
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa Sí
Perforable No
Forma del pocillo Redondo
Plate Compatibility 96 pocillos redondos Abgene