Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón, azul
Código de producto. 10049002
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
10049002 25 plates paquete de 25
1 options
Código de producto. 10049002 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0600B
Placas de 96 pocillos sin faldón para aplicaciones de PCR y qPCR. Disponible con letras negras para un mejor seguimiento de las muestras durante el pipeteo.
Placas sin faldón de 96 pocillos para su uso en aplicaciones de PCR y qPCR. Tienen un volumen de pocillo de hasta 0,3 ml cuando se combinan con sellos como películas/láminas adhesivas, Thermo-Mat y tiras de tapones. Las placas cuentan con una esquina recortada en H1 y son compatibles con la mayoría de termocicladores.
El fondo del pocillo es transparente para una máxima visibilidad. Disponible en colores variados con caracteres alfanuméricos claros o negros. Compatible con las pipetas multicanal estándares.
Las placas sin faldón de 96 pocillos Thermo Scientific para usar en aplicaciones de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) y qPCR (reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa) albergan hasta 0,3 ml de volumen del pocillo cuando se emparejan con sellos como películas adhesivas o láminas, Thermo-Mat y tiras de tapones. Las placas cuentan con una esquina recortada en H1 y son compatibles con la mayoría de termocicladores.
El fondo del pocillo es transparente para una máxima visibilidad. Disponible en colores variados con caracteres alfanuméricos claros o negros. Compatible con las pipetas multicanal estándares.
Características destacadas
  • Formato sin faldón compatible con la mayoría de los termocicladores.
  • Disponible con caracteres alfanuméricos negros.
  • Esquina recortada: H1
  • Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
  • Volumen del pocillo máximo de 0,3 ml (cuando se utiliza con adhesivo o cierres térmicos)
  • Sellable utilizando Thermo-Mat, películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones planos y abovedados.
Aplicaciones
  • PCR.
  • qPCR/PCR en tiempo real.
Certifications
Certificados como material sin ADN humano, ribonucleasa, desoxirribonucleasa ni endotoxinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 25 placa
Color Azul
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Estilo de falda Sin faldón
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,3 ml
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Cantidad 25 plates
Velocidad de reacción Estándar