Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, low profile, non-skirted, yellow
Descripción
La placa de PCR de perfil bajo tiene pocillos más cortos que la placa de perfil estándar (AB-0600), lo que reduce el espacio muerto entre la tapa calefactada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Estos productos de perfil bajo se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción inferiores a 20μL. Están disponibles en varios colores y son compatibles con pipetas multicanal estándar.
La placa de PCR de perfil bajo Thermo Scientific tiene pocillos más cortos que la placa de perfil estándar (AB-0600), lo que reduce el ‘espacio muerto’ entre la tapa calefactada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Estos productos de perfil bajo se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción inferiores a 20μL. Están disponibles en varios colores y son compatibles con las pipetas multicanal estándar.
Características destacadas
• Perfil bajo para reducir el espacio muerto y aumentar la eficacia de la PCR
• Disponibles con letras alfanuméricas negras
• Acceso mejorado para la manipulación de líquidos
• Volumen de llenado máximo de 0.2 ml
• Esquina recortada: H12
Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Envase | 25 placa |
| Color | Amarillo |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores |
| Estilo de falda | Sin faldón |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,2 ml |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |