Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, blanca
Descrizione
La placa de PCR de perfil bajo tiene pocillos más cortos que la placa de perfil estándar (AB-0600), lo que reduce el espacio muerto entre la tapa calefactada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Estos productos de perfil bajo se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción inferiores a 20μL. Están disponibles en varios colores y son compatibles con pipetas multicanal estándar.
La placa de PCR de perfil bajo Thermo Scientific tiene pocillos más cortos que la placa de perfil estándar (AB-0600), lo que reduce el ‘espacio muerto’ entre la tapa calefactada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Estos productos de perfil bajo se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción inferiores a 20μL. Están disponibles en varios colores y son compatibles con las pipetas multicanal estándar.
Características destacadas
• Perfil bajo para reducir el espacio muerto y aumentar la eficacia de la PCR
• Disponibles con letras alfanuméricas negras
• Acceso mejorado para la manipulación de líquidos
• Volumen de llenado máximo de 0.2 ml
• Esquina recortada: H12
Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
Specifica
Specifica
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Envase | 25 placa |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores |
| Estilo de falda | Sin faldón |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,1 mL |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.