Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, sin faldón, letras negras
Código de producto. 15163674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
15163674 25 plates paquete de 25
1 options
Código de producto. 15163674 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0700L
Ofertas por tiempo limitado en productos esenciales seleccionados de biología molecular
Usar código promocional 27945
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La placa de PCR de perfil bajo tiene pocillos más cortos que la placa de perfil estándar (AB-0600), lo que reduce el espacio muerto entre la tapa calefactada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Estos productos de perfil bajo se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción inferiores a 20μL. Están disponibles en varios colores y son compatibles con pipetas multicanal estándar.
La placa de PCR de perfil bajo Thermo Scientific tiene pocillos más cortos que la placa de perfil estándar (AB-0600), lo que reduce el ‘espacio muerto’ entre la tapa calefactada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Estos productos de perfil bajo se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción inferiores a 20μL. Están disponibles en varios colores y son compatibles con las pipetas multicanal estándar.
Características destacadas
• Perfil bajo para reducir el espacio muerto y aumentar la eficacia de la PCR
• Disponibles con letras alfanuméricas negras
• Acceso mejorado para la manipulación de líquidos
• Volumen de llenado máximo de 0.2 ml
• Esquina recortada: H12
Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 25 placa
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Estilo de falda Sin faldón
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,2 ml
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 mL
Cantidad 25 plates
Velocidad de reacción Perfil bajo