Learn More
Thermo Scientific™ Emulsión de yema de huevo
Código de producto. 10484193
Código de producto. 10484193 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SR0047C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.95€
    52.73€ / 100 ml
    Ahorro 18.22€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Emulsión de yema de huevo de 100 ml. La emulsión de yema de huevo de 100 ml es una suspensión estéril al 50 % de yema de huevo estabilizada en solución salina utilizada como enriquecimiento en medios de cultivo bacteriano en un entorno de laboratorio.
La emulsión de yema de huevo de 100 ml es una suspensión estéril al 50 % de yema de huevo estabilizada en solución salina utilizada como enriquecimiento en medios de cultivo bacteriano en un entorno de laboratorio. La emulsión de yema de huevo de 100 ml no está destinada para su uso en el diagnóstico de enfermedades u otras afecciones en humanos. Siga las instrucciones del medio de base para la preparación del medio de cultivo mediante el enriquecimiento de yema de huevo.
La emulsión de yema de huevo de 100 ml es una suspensión estéril al 50 % de yema de huevo estabilizada en solución salina utilizada como enriquecimiento en medios de cultivo bacteriano en un entorno de laboratorio. La emulsión de yema de huevo de 100 ml no está destinada para su uso en el diagnóstico de enfermedades u otras afecciones en humanos. Siga las instrucciones del medio de base para la preparación del medio de cultivo mediante el enriquecimiento de yema de huevo.